ContactUsLinkComponent
Ubbelohde-Viskosimeter mit TC-Sensor, kalibriert, mit Konstante für automatische Messungen, Schott, Kapillar-Nr.: IVc, Konstante K: 30 Richtwert, Messbereich: 3000 ... 20000 mm/s, Innen-Dmr: 4,9 mm 1 * 1 ST
Artikelnr. 616-3377
Lieferant:  SI Analytics
Ubbelohde-Viskosimeter mit TC-Sensor, kalibriert, mit Konstante für automatische Messungen, Schott, Kapillar-Nr.: IVc, Konstante K: 30 Richtwert, Messbereich: 3000 ... 20000 mm/s, Innen-Dmr: 4,9 mm 1 * 1 ST
Artikelnr. 616-3377
Lieferant:  SI Analytics
Frequently Bought Together