Roller bottles, WHEATON®
Glatte Oberfläche, schwarzer Phenolverschluss mit Gummimantel (38 mm), 1760 ml, 700 cm², 110×285 mm, 4/Karton
Catalog # 734-3018
Supplier: DWK Life Sciences
Jump to:
Product Details & Documents
Rollers bottles are specifically designed for adherent cell roller culture
- Bottles withstands repeated wet or dry sterilization cycles and are reusuable
- These culture vessels are made to exacting tolerances in order to provide higher cell yields
- Made of USP Type I borosilicate glass
Caution: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Specifications
- Wachstumsfläche:700 cm²
- Verpackt:4/Karton
- Kapazität:1760 ml
- Bezeichnung:Glatte Oberfläche, schwarzer Phenolverschluss mit Gummimantel (38 mm)
- Ø-A×H:110×285 mm