AuftragsverfolgungKontakt
Standard-Aräometer
Standard-Aräometer
M100, 1,700 - 1,800 g/ml, 0,002 g/ml, 250 mm
Artikelnr. 614-1528
Anbieter:   Alla France
Standard-Aräometer
Artikelnr. 614-1528
Anbieter:  Alla France
Standard-Aräometer
Standard-Aräometer
M100, 1,700 - 1,800 g/ml, 0,002 g/ml, 250 mm
Preis
45,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These standard hydrometers strictly adhere to the principles of manufacture and specified calibration.
  • Reading below meniscus
  • Calibration temperature: 20 °C
  • Reference mark on the stem shows any movement of the measurement scale
Certifications: NF, ISO, BS and DIN.
Ordering information: Include three calibration points (factory certificate or accredited laboratory certificate on request). The calibration points should be specified when ordering.
Delivery information: Supplied with certificate of conformity to ISO 649 (corresponding to BS718, DIN12791, NF B 35511).
Documents
Spezifikationen
  • Länge:
    250 mm
  • Seq:
    213
  • Teilung:
    0,002 g/ml
  • Modell:
    M100
  • Messbereich:
    1,700 - 1,800 g/ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.