AuftragsverfolgungKontakt
Objektträgerflaschen, Nunc™
Flaskette, Glas, 2,5 − 5 ml, 10 cm², Glas
Artikelnr. 732-2609
Objektträgerflaschen, Nunc™
Artikelnr. 732-2609
Objektträgerflaschen, Nunc™
Objektträgerflaschen, Nunc™
Flaskette, Glas, 2,5 − 5 ml, 10 cm², Glas
Preis
334,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 16 ST
Product Details & Documents
Glass (Flaskette), PS (SlideFlask), sterile for cell culture on a microscope slide.
  • PS SlideFlask Nunclon™Δ certified
  • SlideFlask is ultrasonically welded to the slide, and individually leak tested
For karyotyping of cells, single cell autoradiography and single cell immuno-fluorescence.
W×D (Flaskette): 20×52 mm; W×D (SlideFlask): 18×50 mm
Spezifikationen
  • Wachstumsfläche:
    10 cm²
  • Empf. Arbeitsvolumen:
    2,5 − 5 ml
  • Bezeichnung:
    Flaskette, Glas
  • Material:
    Glas
  • Cat. No.:
    732-2609
  • Umweltzertifizierung:
    IRECS; ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung