AuftragsverfolgungKontakt
Mini molecular models: DNA
Mini molecular model of DNA, 11 layers
  763-0453
Marketsource
Mini molecular models: DNA
  763-0453
Marketsource
Mini molecular models: DNA
Mini molecular models: DNA
Mini molecular model of DNA, 11 layers
1 * 1 ST
Mini molecular models of DNA with nucleic acids, five-sided sugar molecules and pyramid-shaped phosphate molecules.
Only correct base pairs can be connected.
 : Components include colour-coded bases: G, C, A, T.
  • Bezeichnung:
    Mini molecular model of DNA, 11 layers