Flaschenträger
Flaschenträger, PE-HD, für Lebensmittel, mit undurchlässigem Boden, Grau, Bis zu acht Flaschen, 390×110 mm, 95 mm
Artikelnr. BURK0361-0008
Anbieter: BURKLE
Springe zu:
Product Details & Documents
PP oder HDPE.
- Flaschentragebehälter (PP) für bis zu 6 Flaschen, Flaschentransportbox (HDPE) für bis zu 8 Flaschen
- Flaschentransportbox: geeignet für Lebensmittel; mit undurchlässigem, als Auffangwanne geeignetem Boden
Dokumente
BURK0361-0006_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Für:Bis zu acht Flaschen
- Farbe:Grau
- Bezeichnung:Flaschenträger, PE-HD, für Lebensmittel, mit undurchlässigem Boden
- Fachgröße:390×110 mm
- Gefäß max. Ø:95 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



