Schläuche, PTFE
1,60 mm, 0,80 mm, 3,20 mm
Artikelnr. 228-0742
Anbieter: Bohlender
Springe zu:
Product Details & Documents
PTFE, weiß, durchscheinend.
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Frei von extrahierbaren Stoffen, physiologisch unbedenklich, bioverträglich
Diese Schläuche zeichnen sich durch eine antiadhäsive Oberfläche und ihre sehr guten dielektrischen Eigenschaften aus.
Temperaturbeständigkeit: −200 °C bis +260 °C
Spezifikationen
- Schlauch Außen-Ø:3,20 mm
- Schlauch Innen-Ø:1,60 mm
- Wandstärke:0,80 mm
- Seq:19