Vacuum stopcocks
Vakuumabsperrhähne, zwei Richtungen, rechtwinklig, 2,5 mm, 14,5 NS
Artikelnr. LENZ02961402
Anbieter: Lenz Laborglas
Springe zu:
Product Details & Documents
Vacuum stopcocks, DURAN® with side arms and hollow NS glass plug.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Leakage rate according to DIN 12540-1.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Spezifikationen
- Bohrung Ø:2,5 mm
- Bezeichnung:Vakuumabsperrhähne, zwei Richtungen, rechtwinklig
- Seq:16
- Hahn:14,5 NS