Probenschöpfer, Stechheber
Probenahmeschöpfer für flüssige Proben, Transparent, PP, 1000 mm, 22 mm
BURK5315-0100
: BURKLE
Stechheber für einfache Entnahme von Flüssigkeitsproben.
- PP, transparent
- Allschicht- und Zielpunkt-Probenahme möglich
- Oberes Ende mit Rückflussventil, unteres Ende mit Kugelventil
- Ø:22 mm
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Probenahmeschöpfer für flüssige Proben
- Länge:1000 mm
- Material:PP
- Seq:02