AuftragsverfolgungKontakt
Vacuum stopcocks | Avantor
Vacuum stopcocks
Vacuum stopcocks, one way, right-angled, 10,0 mm, 29 NS
Artikelnr. 189-2125
Anbieter:   Lenz Laborglas
Vacuum stopcocks
Artikelnr. 189-2125
Anbieter:  Lenz Laborglas
Vacuum stopcocks
Vacuum stopcocks
Vacuum stopcocks, one way, right-angled, 10,0 mm, 29 NS
Preis
105,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Vacuum stopcocks, DURAN® with side arms and hollow NS glass plug.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Leakage rate according to DIN 12540-1.
Dokumente
Spezifikationen
  • Bohrung Ø:
    10,0 mm
  • Bezeichnung:
    Vacuum stopcocks, one way, right-angled
  • Seq:
    15
  • Hahn:
    29 NS