AuftragsverfolgungKontakt
Vacuum stopcocks
Vacuum stopcocks
Vacuum stopcocks, one way, straight, 10,0 mm, 29 NS
Artikelnr. 189-2105
Anbieter:   Lenz Laborglas
Vacuum stopcocks
Artikelnr. 189-2105
Anbieter:  Lenz Laborglas
Vacuum stopcocks
Vacuum stopcocks
Vacuum stopcocks, one way, straight, 10,0 mm, 29 NS
Preis
106,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Vacuum stopcocks, DURAN® with side arms and hollow NS glass plug.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Leakage rate according to DIN 12540-1.
Documents
Spezifikationen
  • Bohrung Ø:
    10,0 mm
  • Bezeichnung:
    Vacuum stopcocks, one way, straight
  • Seq:
    10
  • Hahn:
    29 NS