AuftragsverfolgungKontakt
O-Ring seals for flat flanges | Avantor
O-Ring seals for flat flanges
Planflansche DN 100
Artikelnr. 201-0152
Anbieter:   Lenz Laborglas
O-Ring seals for flat flanges
Artikelnr. 201-0152
Anbieter:  Lenz Laborglas
O-Ring seals for flat flanges
O-Ring seals for flat flanges
Planflansche DN 100
Preis
15,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Silicone or Silicone PTFE-coated.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Seals for flat flanges LF 60-200.
Spezifikationen
  • Für:
    Planflansche DN 100
  • Seq:
    02