AuftragsverfolgungKontakt
Apparatus - Antonacopoulos | Avantor
Apparatus - Antonacopoulos
Spare distilling link with 2 cones, 29/32 NS, - NS
Artikelnr. LENZ05434004
Anbieter:   Lenz Laborglas
Apparatus - Antonacopoulos
Artikelnr. LENZ05434004
Anbieter:  Lenz Laborglas
Apparatus - Antonacopoulos
Spare distilling link with 2 cones, 29/32 NS, - NS
Preis
62,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Dokumente
Spezifikationen
  • Kern:
    29/32 NS
  • Hülse:
    - NS
  • Bezeichnung:
    Spare distilling link with 2 cones
  • Seq:
    04
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.