AuftragsverfolgungKontakt
Probenehmer für Pulver, MicroSampler | Avantor
Probenehmer für Pulver, MicroSampler
MicroSampler-Kopf für 12-mm-Rohr, Edelstahl 316L, 0,5 ml
Artikelnr. 331-0023
Anbieter:   BURKLE
Probenehmer für Pulver, MicroSampler
Artikelnr. 331-0023
Anbieter:  BURKLE
Probenehmer für Pulver, MicroSampler
Probenehmer für Pulver, MicroSampler
MicroSampler-Kopf für 12-mm-Rohr, Edelstahl 316L, 0,5 ml
Preis
81,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl AISI 316 L (1.4404). Der MicroSampler wurde speziell konstruiert für das Sammeln von kleinen Pulvermengen.
  • Zielpunktprobe
  • Verschiedene Volumina und Längen lieferbar
  • Spitze abnehmbar, leichte Reinigung
  • Weitere Spitzen in verschiedenen Größen verfügbar
  • Sterilisierbar
Volumen von 0,2 ml, 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml, 5,0 ml, und 10 ml können auf einfache, rasche, und saubere Weise aus verschiedenen Probentiefen aus Säcken oder Behältern gezogen werden.
Die Spitzen des MicroSamplers sind austauschbar. Dadurch können Spitzen mit verschiedenen Volumina eingesetzt werden.
Bestellinformation: Bitte gewünschte Spitze separat bestellen.
Spezifikationen
  • Volumen:
    0,5 ml
  • Bezeichnung:
    MicroSampler-Kopf für 12-mm-Rohr
  • Material:
    Edelstahl 316L
  • Seq:
    03
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Material
    Volumen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 331-0023
    MicroSampler-Kopf für 12-mm-Rohr
    Edelstahl 316L
    0,5 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 81,80 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Material
    Volumen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 331-0025
    MicroSampler-Kopf für 25-mm-Rohr
    Edelstahl 316L
    2,0 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 112,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Material
    Volumen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 331-0024
    MicroSampler-Kopf für 12-mm-Rohr
    Edelstahl 316L
    1,0 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 81,80 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Material
    Volumen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 331-2192
    MicroSampler-Kopf für 25-mm-Rohr
    Edelstahl 316L
    5,0 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 112,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Material
    Volumen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 331-0022
    MicroSampler-Kopf für 12-mm-Rohr
    Edelstahl 316L
    0,2 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 81,80 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Material
    Volumen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 331-0026
    MicroSampler-Kopf für 25-mm-Rohr
    Edelstahl 316L
    10 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 112,00 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.