Chlor-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Chlor-Test (freies Chlor), 25-50-100-200-500 mg/l Cl₂, Redoxreaktion, MQ, 100 Tests
Anbieter: Merck
Springe zu:
Product Details & Documents
MQuant® (MQ) Teststäbchen stellen ein Labor auf nur wenigen Quadratmillimetern dar. Als Screening-Verfahren bieten die Teststäbchen dem Anwender einen raschen Überblick darüber, ob und welche weiterführende Analysen notwendig sind. Diese gezielte Vorauswahl hilft viele zeit- und kostenaufwendige Analysen einzusparen. Die Stäbchen, die aus einer biologisch abbaubaren Polyesterfolie bestehen sowie der geringe Reagenzieninhalt in den Reaktionszonen ermöglichen eine problemlose Entsorgung.
- Einfach zu handhaben: eintauchen, etwas abwarten und anschließend einfach die Farbe mit der beigefügten Farbskala vergleichen
- Sicher: keine zusätzlichen Reagenzien nötig
- Schnelle Resultate (innerhalb 2 Minuten) ermöglichen schnelle Entscheidungen
- Portabel: kann überall innerhalb und außerhalb des Labors angewendet werden
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerMERC1.17924.0001_TDS_EN MERC1.17925.0001_TDS_EN
Technisches Datenblatt
msds_117924 msds_117925
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Spezifikationen
Spezifikationen
- Chemische Methode:Redoxreaktion
- VE:100 Tests
- Bezeichnung:Chlor-Test (freies Chlor)
- Typ:MQ
- Messbereich:25-50-100-200-500 mg/l Cl₂
- Cat. No.:1.17924.0001
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



