Packaging and Storage Boxes
Transparent, 76×44×44 mm, PS
Artikelnr. SEMA4677
Anbieter: SEMADENI
Springe zu:
Product Details & Documents
These boxes made of polystyrene (PS) are crystal clear with a good closing tight fitting lid.
- Clear for easy product identification
- The lids are either mounted or not mounted
- Stackable
Spezifikationen
- Farbe:Transparent
- Material:PS
- Seq:11
- B×T×H:76×44×44 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.