Probenschaufeln
Sample spoon, 300 mm
Artikelnr. BURK5320-0300
Anbieter: BURKLE
Springe zu:
Product Details & Documents
Hergestellt aus Edelstahl AISI 304 (1.4301). Dieser speziell geformte Löffel erreicht nahezu jede Ecke von Behältern und verhindert das Herauslaufen von Proben.
- Zur Entnahme kleiner Probenmengen
- Weitgehend chemikalienbeständig (nicht gegenüber Säuren und Laugen)
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
- Bezeichnung:Sample spoon
- Länge:300 mm
- Seq:5
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.