AuftragsverfolgungKontakt
Probenschaufeln | Avantor
Probenschaufeln
Sample spoon, 210 mm
Artikelnr. 300-0020
Anbieter:   BURKLE
Probenschaufeln
Artikelnr. 300-0020
Anbieter:  BURKLE
Probenschaufeln
Probenschaufeln
Sample spoon, 210 mm
Preis
7,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hergestellt aus Edelstahl AISI 304 (1.4301). Dieser speziell geformte Löffel erreicht nahezu jede Ecke von Behältern und verhindert das Herauslaufen von Proben.
  • Zur Entnahme kleiner Probenmengen
  • Weitgehend chemikalienbeständig (nicht gegenüber Säuren und Laugen)
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Sample spoon
  • Länge:
    210 mm
  • Seq:
    3