Probenschaufeln
Sample spoon, 180 mm
Artikelnr. BURK5320-0180
Anbieter: BURKLE
Springe zu:
Product Details & Documents
Hergestellt aus Edelstahl AISI 304 (1.4301). Dieser speziell geformte Löffel erreicht nahezu jede Ecke von Behältern und verhindert das Herauslaufen von Proben.
- Zur Entnahme kleiner Probenmengen
- Weitgehend chemikalienbeständig (nicht gegenüber Säuren und Laugen)
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
- Bezeichnung:Sample spoon
- Länge:180 mm
- Seq:2