AuftragsverfolgungKontakt
Probenschaufeln
Probenschaufeln
Sample spoon, 150 mm
Catalog # 300-0019
Supplier:   BURKLE
Probenschaufeln
Catalog # 300-0019
Supplier:  BURKLE
Probenschaufeln
Probenschaufeln
Sample spoon, 150 mm
Price
6,40 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hergestellt aus Edelstahl AISI 304 (1.4301). Dieser speziell geformte Löffel erreicht nahezu jede Ecke von Behältern und verhindert das Herauslaufen von Proben.
  • Zur Entnahme kleiner Probenmengen
  • Weitgehend chemikalienbeständig (nicht gegenüber Säuren und Laugen)
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
  • Bezeichnung:
    Sample spoon
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    1