AuftragsverfolgungKontakt
Stativ-Dreifüße
Stativ-Dreifüße
1,2 kg, 105 mm
Catalog # 241-1109
Supplier:   BOCHEM
Stativ-Dreifüße
Catalog # 241-1109
Supplier:  BOCHEM
Stativ-Dreifüße
Stativ-Dreifüße
1,2 kg, 105 mm
Price
63,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Eisenguss, lackiert.
  • Mit Gewindebohrung M 10
  • Ohne Stativstab
  • Rutschfester, sicherer Stand durch Gummifüße
Specifications
  • Schenkellänge:
    105 mm
  • Gewicht:
    1,2 kg