Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
8000 ml, Mittelhals 120 mm, Seitenhals 45 mm, 2
Supplier: Corning
Jump to:
Product Details & Documents
Borosilikatglas mit Seitenhälsen, nicht steril
- Leitbleche verbessern die Belüftung und Bewegung des Kolbeninhalts.
- Das Rührerdesign gewährleistet optimales Rühren.
- Das Seitenhalsdesign ermöglicht leichten Zugang für 25-ml- und 50-ml-Pipetten.
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Kapazität:8000 ml
- Seq:14
- Hals:Mittelhals 120 mm, Seitenhals 45 mm
- Anzahl Seitenarme:2
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.