Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
36000 ml, Mittelhals 120 mm, Seitenhals 45 mm, 2
Anbieter: Corning
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas mit Seitenhälsen, nicht steril
- Leitbleche verbessern die Belüftung und Bewegung des Kolbeninhalts.
- Das Rührerdesign gewährleistet optimales Rühren.
- Das Seitenhalsdesign ermöglicht leichten Zugang für 25-ml- und 50-ml-Pipetten.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Kapazität:36000 ml
- Seq:11
- Hals:Mittelhals 120 mm, Seitenhals 45 mm
- Anzahl Seitenarme:2