AuftragsverfolgungKontakt
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
8000 ml, Mittelhals 100 mm, Seitenhals 45 mm, 2
  734-1915
 :   Corning
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
  734-1915
 :  Corning
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
8000 ml, Mittelhals 100 mm, Seitenhals 45 mm, 2
1 890,00 €
1 * 1 ST
Borosilikatglas mit Seitenhälsen, nicht steril
  • Leitbleche verbessern die Belüftung und Bewegung des Kolbeninhalts.
  • Das Rührerdesign gewährleistet optimales Rühren.
  • Das Seitenhalsdesign ermöglicht leichten Zugang für 25-ml- und 50-ml-Pipetten.
  • Kapazität:
    8000 ml
  • Seq:
    09
  • Hals:
    Mittelhals 100 mm, Seitenhals 45 mm
  • Anzahl Seitenarme:
    2