Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
6000 ml, Mittelhals 100 mm, Seitenhals 45 mm, 2
Anbieter: Corning
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas mit Seitenhälsen, nicht steril
- Leitbleche verbessern die Belüftung und Bewegung des Kolbeninhalts.
- Das Rührerdesign gewährleistet optimales Rühren.
- Das Seitenhalsdesign ermöglicht leichten Zugang für 25-ml- und 50-ml-Pipetten.
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Kapazität:6000 ml
- Seq:08
- Hals:Mittelhals 100 mm, Seitenhals 45 mm
- Anzahl Seitenarme:2