AuftragsverfolgungKontakt
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
500 ml, Mittelhals 100 mm, Seitenhals 45 mm, 2
Artikelnr. 734-1913
Anbieter:   Corning
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Artikelnr. 734-1913
Anbieter:  Corning
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
500 ml, Mittelhals 100 mm, Seitenhals 45 mm, 2
Preis
848,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas mit Seitenhälsen, nicht steril
  • Leitbleche verbessern die Belüftung und Bewegung des Kolbeninhalts.
  • Das Rührerdesign gewährleistet optimales Rühren.
  • Das Seitenhalsdesign ermöglicht leichten Zugang für 25-ml- und 50-ml-Pipetten.
Documents
Spezifikationen
  • Kapazität:
    500 ml
  • Seq:
    07
  • Hals:
    Mittelhals 100 mm, Seitenhals 45 mm
  • Anzahl Seitenarme:
    2