AuftragsverfolgungKontakt
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
250 ml, Mittelhals 70 mm, Seitenhals 32 mm, 2
Catalog # 734-1910
Supplier:   Corning
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Catalog # 734-1910
Supplier:  Corning
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
250 ml, Mittelhals 70 mm, Seitenhals 32 mm, 2
Price
803,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas mit Seitenhälsen, nicht steril
  • Leitbleche verbessern die Belüftung und Bewegung des Kolbeninhalts.
  • Das Rührerdesign gewährleistet optimales Rühren.
  • Das Seitenhalsdesign ermöglicht leichten Zugang für 25-ml- und 50-ml-Pipetten.
Documents
Specifications
  • Kapazität:
    250 ml
  • Seq:
    04
  • Hals:
    Mittelhals 70 mm, Seitenhals 32 mm
  • Anzahl Seitenarme:
    2