AuftragsverfolgungKontakt
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
1000 ml, Mittelhals 100 mm, Seitenhals 45 mm, 2
Catalog # 734-1909
Supplier:   Corning
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Catalog # 734-1909
Supplier:  Corning
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
1000 ml, Mittelhals 100 mm, Seitenhals 45 mm, 2
Price
1 220,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas mit Seitenhälsen, nicht steril
  • Leitbleche verbessern die Belüftung und Bewegung des Kolbeninhalts.
  • Das Rührerdesign gewährleistet optimales Rühren.
  • Das Seitenhalsdesign ermöglicht leichten Zugang für 25-ml- und 50-ml-Pipetten.
Documents
Specifications
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Seq:
    03
  • Hals:
    Mittelhals 100 mm, Seitenhals 45 mm
  • Anzahl Seitenarme:
    2