Einwegspatel
Spatel, medium, mit schlankem Ende, 135 mm, 14 mm, Weiß
Catalog # SEMA3340
Supplier: SEMADENI
Jump to:
Product Details & Documents
PS, weiß. Diese Einwegspatel sind ideal für die Handhabung von Cremes, Farben und anderen viskosen Medien.
- Haltbar, leicht elastisch
- Erhältlich in verschiedenen Größen und Formen
Specifications
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Spatel, medium, mit schlankem Ende
- Länge:135 mm
- Seq:03
- Klingenbreite:14 mm