Dichte-Hydrometer
1,780 - 1,840 g/ml, 0,001, 160 mm
Artikelnr. GERI0021
Anbieter: GERING
Springe zu:
Product Details & Documents
Dichte-Hydrometer mit Referenztemperatur von 20 °C.
Certifications:
Delivery information:
Spezifikationen
- Länge:160 mm
- Seq:16
- Teilung:0,001
- Messbereich:1,780 - 1,840 g/ml