Saccharimeter
15 - 20 %, 0,1, 5…25 °C
Artikelnr. 641-0004
Anbieter: GERING
Springe zu:
Product Details & Documents
These saccharometers with temperature correction scale are suitable for the official testing in breweries especially on wort.
Spezifikationen
- Temperaturbereich:5…25 °C
- Seq:06
- Teilung:0,1
- Messbereich:15 - 20 %
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.