Filtertrichter, MicroFunnel™ Plus
Product Details & Documents
Ideal for monitoring purified water systems maintained at temperatures up to 90 °C (194 °F).
- Multifunctional
- Leakproof lid
- Squeeze separation
- Available in two capacities
Units function as sample container and filter funnel in one which eliminates a sample transfer step and protects critical samples from contamination.
Ø×H: 100 ml: 61×76 mm mit Deckel; 300 ml: 87×89 mm mit Deckel
Available in 100 and 300 ml capacity. Graduations marked on outside of cylinder for better visibility and easy measurement. Gamma irradiated. Gamma irradiation dose is 15 to 30 kGy.
MicroFunnel™ Plus AP disposable filter funnels allow for aseptic collection of a sample through the sample port on the lid of the filter funnel without removal of the lid. Optional filter holders are recommended for use when collection hot water samples.
Supor®: Hydrophilic polyethersulfone, white
Bestellinformation: Filter funnels PALL4829, PALL4807 and PALL4808 are not compatible with hot water applications; for use with ambient temperature samples only. Other disposable filter funnels are available. See MicroFunnel™ Disposable filter funnels for a broad selection of disposable filter funnels, individually bagged for general testing of aqueous solutions. See MicroFunnel™ ST Disposable filter funnels for a convenient and economical choice for sterility testing within isolators. Sentino™ Microbiology pump - designed specifically for MicroFunnel™ filter funnel. Contact your Avantor sales representative for more information.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerMembrane Filter Funnels, MicroFunnel™, PALL Laboratory
Anwendungshinweise
Pall Laboratory Microbiology QC Products
Produktliteratur
PALL4844_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Membran:Metricel® Black, Gitternetz
- Porengröße:0,45 µm
- Kapazität:100 ml
- Bezeichnung:MicroFunnel™ Plus
- Material:PP/PS/PE mit CE-Membran
- Seq:04
- Cat. No.:516-9890
- Effective filtration area:13,46 cm²
- Max. temperature:Ambient
- Abmessungen:76H×61W mm
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 516-7706Autoklavierbare Adapter für Vakuum-Absaugleiste mit GummistopfenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 3 ST - 86,40 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 515-0172Deckel-Kit-Zubehörset für Kultivierungsmembran in PositionEinloggen für Verfügbarkeit1 * 20 ST - 16,20 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- PALL4863Second generation vacuum pump adapter for MicroFunnel™ filter funnel for alternate pumpEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 54,80 €
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.