AuftragsverfolgungKontakt
Test fluids for viscometers
100BW DKD Certificated, 100, 1
Artikelnr. HAAK082-5303
Anbieter:   HAAKE
Test fluids for viscometers
Artikelnr. HAAK082-5303
Anbieter:  HAAKE
CAS Nummer:  
Test fluids for viscometers
100BW DKD Certificated, 100, 1
CAS Nummer:  
Preis
395,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Test and certificated fluids for viscometery - mesurement temperature at 20 °C unless indicated.
 : * Measurement temperature 25 °C
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    1
  • Typ:
    100BW DKD Certificated
  • Viskosität:
    100
Spezifikationen