AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Hydrometer | Avantor
Dichte-Hydrometer
1,540 - 1,600 g/ml, 0,001, 160 mm
Artikelnr. GERI0017
Anbieter:   GERING
Dichte-Hydrometer
Artikelnr. GERI0017
Anbieter:  GERING
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
1,540 - 1,600 g/ml, 0,001, 160 mm
Preis
34,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dichte-Hydrometer mit Referenztemperatur von 20 °C.
Zertifizierung:
Lieferumfang:
Spezifikationen
  • Länge:
    160 mm
  • Seq:
    07
  • Teilung:
    0,001
  • Messbereich:
    1,540 - 1,600 g/ml