AuftragsverfolgungKontakt
Pasteur pipettes, disposable, LDPE | Avantor
Pasteur pipettes, disposable, LDPE
3,2 ml, 156 mm, 0,50 ml
Artikelnr. SEMA2292
Anbieter:   SEMADENI
Pasteur pipettes, disposable, LDPE
Artikelnr. SEMA2292
Anbieter:  SEMADENI
Pasteur pipettes, disposable, LDPE
Pasteur pipettes, disposable, LDPE
3,2 ml, 156 mm, 0,50 ml
Preis
57,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
LDPE, disposable, non-sterile.
  • Almost unbreakable transfer pipettes
  • Good chemical resistance and can be used at low temperatures
  • Pipettes are made from one piece: No risk of leakage
  • Dustproof packaged in convenient standard boxes
Spezifikationen
  • Länge:
    156 mm
  • Graduierung:
    0,50 ml
  • Saugvolumen:
    3,2 ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.