AuftragsverfolgungKontakt
Plastic cuvettes
Halbmikro, 45 mm, 1,5 - 3 ml, 10 mm, PS
  SARS67.742
Marketsource
 :   SARSTEDT
Plastic cuvettes
  SARS67.742
 :  SARSTEDT
Marketsource
Plastic cuvettes
Plastic cuvettes
Halbmikro, 45 mm, 1,5 - 3 ml, 10 mm, PS
153,00 €
1 * 2.000 ST
Cuvettes in poly(methyl methacrylate) (PMMA) or polystyrene (PS).
  • Lichtweg:
    10 mm
  • Typ:
    Halbmikro
  • Volumen:
    1,5 - 3 ml
  • Fenstermaterial:
    PS
  • Höhe:
    45 mm
  • Seq:
    2