AuftragsverfolgungKontakt
Cary source lamps | Avantor
Cary source lamps
Lamp, visible, quartz-iodide (QI), for Cary 4000/5000/6000i
Artikelnr. VARI5610013900
Anbieter:   VARIAN
Cary source lamps
Artikelnr. VARI5610013900
Anbieter:  VARIAN
Cary source lamps
Cary source lamps
Lamp, visible, quartz-iodide (QI), for Cary 4000/5000/6000i
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Source lamps for Cary spectrophotometers are fully modular and interchangeable. A range of UV, xenon and visible lamps are available.
  • Fully modular and compatible with Cary spectrophotometers
The UV, xenon and visible lamps are fully modular, allowing you to select and change between light sources according to your experimental requirements.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Lamp, visible, quartz-iodide (QI), for Cary 4000/5000/6000i
  • Seq:
    02
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWLG9820-60000
    Loom, deuterium lamp extension, required when installing deuterium lamp mm a Cary ¹/₃/100/300 series UV-Vis
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 46,00 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.