Inlet liners
Splitless, straight liner, non-deactivated, 990 μl, 4 mm
Artikelnr. HEWL210-3003
Anbieter: Agilent
Springe zu:
Product Details & Documents
These inlet liners prevent adsorption and ensure accurate sample transfer onto the GC column through a robust deactivated surface. These liners are recommended for trace level analysis of active analytes. Liners with inert wool retain non-volatiles, prolonging column life and lowering frequency of MS source maintenance.
- Consistent high level of inertness
Spezifikationen
- Ø int.:4 mm
- Bezeichnung:Splitless, straight liner, non-deactivated, 990 μl
- Seq:36
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.