Kapillarsäulen, GS-CarbonPLOT
auf 7“-Käfig, Kapillar, GS-CarbonPLOT, 1,50 µm, 0,32 mm, 30 m
Catalog # HEWL113-3132
Supplier: Agilent
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Säulen eignen sich ideal für GC/MS.
- Hohe Stabilität, stationäre Phase mit Kohlenstoffschicht
- Einzigartige Selektivität für anorganische und organische Gase
- Erweiterte Temperaturgrenze von 360 ºC
- Die Retentionsstabilität wird durch Wasser nicht beeinträchtigt
Gebundene, monolithische Kohlenstoffschicht.
Ähnliche Phasen: Carbopack, CLOT, Carboxen-1006 PLOT.
Specifications
- Säulenform:Kapillar
- Schichtdicke:1,50 µm
- Ø int.:0,32 mm
- Bezeichnung:auf 7“-Käfig
- Länge:30 m
- Seq:164
- Phase:GS-CarbonPLOT