AuftragsverfolgungKontakt
Stopfen, PTFE | Avantor
Stopfen, PTFE
Weiß, 29/32
Artikelnr. BOHLH936-07
Anbieter:   Bohlender
Stopfen, PTFE
Artikelnr. BOHLH936-07
Anbieter:  Bohlender
Stopfen, PTFE
Stopfen, PTFE
Weiß, 29/32
Preis
15,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Zum Verschließen von Teilen mit Normschliff. Mit Normschliff und Dichtringen auf der Außenseite; Griff gerändelt oder mit Sechskant. Im Vergleich zu Glasstopfen leichter demontierbar und Fetten nicht notwendig.
  • PTFE
  • Temperaturbeständig von −200 bis + 250 °C
  • Chemikalienbeständigkeit
  • FDA-konform
Bei Ausdehnung der Stopfen durch Erwärmung kann es zum Bruch der Schliffe kommen.
Zertifizierung:
Spezifikationen
  • NS:
    29/32
  • Farbe:
    Weiß
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.