Sarkosin
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Artikelnr. BMOL54687-1
Anbieter: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: H-Sar-OH, N-Methylglycine, Methylaminoacetic acid
- CAS Nummer:107-97-1
- Formel:C₃H₇NO₂
- MDL-Nummer:MFCD00004279
- Molekulargewicht:89.09 g/mol
- Merck-Index:12,08519
- Siedepunkt:185 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:63 °C
- Dichte:1,301 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:203-538-6
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:25 g