Hydroxyectoin
Glass bottle for solids, 5 g
Artikelnr. BMOL53239-3
Anbieter: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Springe zu:
Product Details & Documents
- CAS Nummer:165542-15-4
- Formel:C₆H₁₀N₂O₃
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:5 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.