PIPES
Glass bottle for solids, 100 g
Artikelnr. BMOL52755-1
Anbieter: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid), 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)diethanesulphonic acid, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid
- CAS Nummer:5625-37-6
- Formel:C₈H₁₈N₂O₆S₂
- MDL-Nummer:MFCD00006159
- Molekulargewicht:302.37 g/mol
- Merck-Index:12,07633
- Siedepunkt:499 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:300 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:227-057-6
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 g