MOPS-Na
Glass bottle for solids, 1 kg
Artikelnr. BMOL50429-2
Anbieter: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid sodium salt, Sodium 3-morpholinopropane-1-sulphonate, Sodium 4-morpholin-1-ylpropylsulphonate, MOPS sodium salt
- CAS Nummer:71119-22-7
- Formel:C₇H₁₄NNaO₄S
- MDL-Nummer:MFCD00064350
- Molekulargewicht:231.25 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:428-420-3
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 kg