Agarose
Glass bottle for solids, 100 g
Artikelnr. BMOL50399-2
Anbieter: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Springe zu:
Product Details & Documents
- CAS Nummer:9012-36-6
- MDL-Nummer:MFCD00081294
- Schmelzpunkt:60…90 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:232-731-8
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 g