BIS-TRIS-Propan
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Artikelnr. BMOL50224-1
Anbieter: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: 1,3-Bis(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane, 1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)amino]propane, 2,2'-(Propane-1,3-diylbis(azanediyl))bis(2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol), BIS-TRIS propane, 2,2'-(Propane-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol]
- CAS Nummer:64431-96-5
- Formel:C₁₁H₂₆N₂O₆
- MDL-Nummer:MFCD00004689
- Molekulargewicht:282.34 g/mol
- EINECS:264-899-3
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 g