D(-)-Sorbit
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Artikelnr. BMOL50204-2
Anbieter: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
- CAS Nummer:50-70-4
- Formel:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- MDL-Nummer:MFCD00004708
- Molekulargewicht:182.17 g/mol
- Merck-Index:13,08797
- Siedepunkt:295 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:94…98 °C
- Dichte:1,524 g/cm³ (20 °C)
- Blitzpunkt:>100 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-061-5
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:1 kg