Tricin
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Artikelnr. BMOL22870-3
Anbieter: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: 2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
- CAS Nummer:5704-04-1
- Formel:(HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
- MDL-Nummer:MFCD00004277
- Molekulargewicht:179.17 g/mol
- Merck-Index:13,09724
- Schmelzpunkt:187 °C
- Dichte:1,523 g/cm³ (19.85 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:227-193-6
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:1 kg