Uridin
Glass bottle for solids, 25 g
Artikelnr. BMOL08225-1
Anbieter: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
- CAS Nummer:58-96-8
- Formel:C₉H₁₂N₂O₆
- MDL-Nummer:MFCD00006526
- Molekulargewicht:244.20 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-407-5
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:25 g
- Cat. No.:BMOL08225-1