Taurin
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Artikelnr. BMOL07579-1
Anbieter: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: 2-Aminoethanesulphonic acid
- CAS Nummer:107-35-7
- Formel:C₂H₇NO₃S
- MDL-Nummer:MFCD00008197
- Molekulargewicht:125.15 g/mol
- Merck-Index:13,09163
- Schmelzpunkt:300 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-483-8
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 g